Merck
D2622LMPSA
Polysulfid in leichtem Mineralöl, ASTM D2622
Calibration Set A
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Komponenten
Kit contains: Blank, LMPS010, LMPS020, LMPS050, LMPS060, LMPS080, LMPS100, LMPS110; 100 mL ea.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)