Merck
EPA 8270 Benzidin Mischung
2000 μg/mL in methanol
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Analysenzertifikat (CofA)
certificate of analysis is enclosed in each package.
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 mL (48467)
Konzentration
2000 μg/mL in methanol
Anwendung(en)
environmental
Analyt
Beschreibung
    Benzidine
    3,3′-Dichlorobenzidine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)