BP560
9-Allyl-2-Chlorthioxanthen-9-ol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
zuclopenthixol
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H13ClOS/c1-2-9-16(18)12-5-3-4-6-14(12)19-15-8-7-11(17)10-13(15)16/h2-8,10,18H,1,9H2
InChIKey
TVKIVQFMOWEWHQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)