Merck
97757-U
Supelco
VersaPak® Kieselerde-Kartusche
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, I.D. × L 23 mm × 53 mm, pkg of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Zusammensetzung
bed wt., 11 g
Verpackung
pkg of 20
Parameter
60 psi max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
ID × L
23 mm × 53 mm
Aktive Matrixgruppe
Spherical Silica
Partikelgröße
20-45 μm
Rechtliche Hinweise
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)