845103
TOYOPEARL GigaCap® CM-650M MiniChrom Column
phase carboxymethyl, 75 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Synonym(e):
MiniChrom
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PEEK
Produktlinie
TOYOPEARL®
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
spezifische(r) Analyt(en)
IgG
Hersteller/Markenname
Tosoh 45103
Parameter
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
Methode(n)
LPLC: suitable
L × ID
10 cm × 8 mm
Bettvolumen
5 mL
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
carboxymethyl phase
Partikelgröße
75 μm
Porengröße
1000 Å
Betriebs-pH-Wert
3-13
Kapazität
>110 g/L adsorption capacity (human IgG)
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Kompatibilität
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)