843400
TOYOPEARL® AFFIPAK ACT Sampler (AF-Epoxy, Tresyl-650M)
phase AF-Epoxy, Tresyl-650M
, bottle of 2 × 5 g, 65 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® AFFIPAK Activated Media Sampler
About This Item
Beschreibung
Phase filter (Various)
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
dry, free flowing powder
Leistungsmerkmale
Molecular weight range (Excl. limit: 5,000,000 Da)
Verpackung
bottle of 2 × 5 g
Hersteller/Markenname
Tosoh 43400
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Partikelgröße
65 μm
Porengröße
1000 Å
Trenntechnik
affinity
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)