843278
TSKgel® HICPAK PW Bulk Media Sampler
phase various, Ether-5PW, Phenyl-5PW, bottle of 2 × 25 mL, 20 μm particle size
About This Item
Produktlinie
TSKgel®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 2 × 25 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh 43278
Parameter
20 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Partikelgröße
20 μm
Betriebs-pH-Wert
1-13
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
103.1 °F
Flammpunkt (°C)
39.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)