843276
TSKgel® Ether-5PW (20) Bulk Media
phase ether, bottle of 25 mL, 20 μm particle size
Synonym(e):
TSKgel® Ether-5PW HIC Bulk Media
About This Item
Produktlinie
TSKgel®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 25 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh 43276
Parameter
20 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
ether phase
Partikelgröße
20 μm
Betriebs-pH-Wert
1-13
Kapazität
20 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
103.1 °F
Flammpunkt (°C)
39.5 °C
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)