Merck
842176
TSKgel® Super-Octyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C8 (octyl) phase,
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
product name
TSKgel® Super-Octyl Guard Cartridge, phase C8 (octyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 42176
Kennzeichnungsgrad
5% Carbon, multilayer, endcapped
Parameter
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 2 mm
Oberflächenbereich
100 m2/g
Matrix
spherical silica
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase,
Partikelgröße
2.3 μm
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
TSKgel® Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
_x000D_
TSKgel® Super-Octyl Guard Cartridge, 3pk, for 2mmID TSKgel Super-Octyl columns.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)