821965
TSKgel® CM-STAT (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 3 mm, carboxymethyl phase
Synonym(e):
TSKgel® HXL GPC-Säulen
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® CM-STAT HPLC-Säule, phase carboxymethyl, L × I.D. 3.5 cm × 3 mm, 10 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Hersteller/Markenname
Tosoh CM-STAT, 21965
Parameter
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
1.0-2.0 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
3.5 cm × 3 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
carboxymethyl phase
Partikelgröße
10 μm
Betriebs-pH-Wert
3-10
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)