821391
ToyoScreen® AF-Heparin HC-650M Process Development Column
phase sulfated glycosaminoglycan, L × I.D. 3 cm × 14.6 mm, 65 μm particle size
About This Item
Materialien
aluminum seal
polypropylene and polyethylene frit
Hersteller/Markenname
Tosoh 21391
Parameter
1-5 mL/min flow rate
20 mL/min max. flow rate
3 bar max. pressure
L × ID
3 cm × 14.6 mm
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
sulfated glycosaminoglycan phase
Partikelgröße
65 μm
Betriebs-pH-Wert
5-10
Kapazität
>5 g/L adsorption capacity (antithrombin III)
Trenntechnik
affinity
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)