819663
TSKgel® SuperHZM-M (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Produktbezeichnung
TSKgel® SuperHZM-M HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 3 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L21
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 19663
Parameter
0.7 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 6 mm
Matrix
polystyrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Partikelgröße
3 μm
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)