814007
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, phenyl phase, octadecyl
About This Item
Produktbezeichnung
TSKgel® Phenyl-5PW RP HPLC Column, phase phenyl, octadecyl, L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size
Materialien
glass
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 14007
Kennzeichnungsgrad
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parameter
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
2.5 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
4-60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
7.5 cm × 8 mm
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
phenyl phase, octadecyl
Partikelgröße
10 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
- Octadecyl-2PW particles have 125 A pores
- Octadecyl-4PW particles have 500 Apores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000 A pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)