807988
TOYOPEARL® DEAE-650C
phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 250 mL, 100 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® DEAE-650C Bulk Media
About This Item
Beschreibung
DEAE-650C
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Verpackung
bottle of 250 mL
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
Matrix
methacrylate
Aktive Matrixgruppe
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Partikelgröße
100 μm
Betriebs-pH-Wert
2-10
Kapazität
0.10 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
30 mg/mL±5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
Kompatibilität
mode of use weak anion exchange chromatography
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)