Merck
794-0411
HPLC Analysis of White-Faced Hornet Venom on Mono S® HR5/5
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Mono S HR5/5, 10 μm particles (54808)
mobile phase: [A] 50 mM BICINE, pH 8.4; [B] A + 0.35 M sodium chloride
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 7 mg venom in mobile phase A
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
forensics and toxicology
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Mono S is a registered trademark of Cytiva
Analyt
Beschreibung
    Phospholipase-A
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)