Merck
64763
Supelco
Kunststoff-Clip
for use with ST 19/22 ground joint, pkg of 5 ea
Synonym(e):
Klemme für Schliffverbindung 19/22, 5 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Materialien
plastic clip
Verpackung
pkg of 5 ea
Methode(n)
passive air sampling: suitable
Kompatibilität
for use with ST 19/22 ground joint
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)