Fortfahren mit
59617
SUPELCOSIL LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
2 cm × 2.1 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SUPELCOSIL LC-18-DB Supelguard Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Segment
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 2.1 mm
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
591625956359613
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
L × I.D.
2 cm × 2.1 mm
L × I.D.
2 cm × 2.1 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 2.1 mm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L1
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)