Fortfahren mit
59201
Nachsäulenreaktorkomponenten, Glasperlen
size 75 μm, acid-washed/silanized
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 25 g
size
75 μm
General description
The equipment needed to perform post-column reactions can be relatively simple. These components (acid-washed/silanized) enable easy and economic construction of desired systems. For small peak volumes, the use of a column (5 cm x 4.6 mm) filled with 75 μm beads is recommended.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5920259200-UZ265926
description
size 75 μm, acid-washed/silanized
description
In saline, Sterile-filtered
description
size 75 μm, acid-washed
description
soda-lime glass, diam. 3 mm
size
75 μm
size
250 μm
size
75 μm
size
-
packaging
pkg of 25 g
packaging
pkg of 25 g
packaging
pkg of 25 g
packaging
pack of 1 ea (454 g (1 lb))
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)