Merck
57407
Reflective support plate
volume 3.0 mL, L × I.D. 15 m × 0.5 mm
Synonym(e):
Gewirkte Schwingdrossel
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
L × ID
15 m × 0.5 mm
Volumen
3.0 mL
Kompatibilität
for use with PHRED Reactor
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)