53496-U
Ascentis® Express 90 Å ES-Cyano (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
product name
Ascentis® Express ES-Cyano, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L10
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 3 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
5 mm × 3 mm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Matrix
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
cyano phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å
Betriebs-pH-Wert
1-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)