Wichtige Dokumente
506877
2-Chlorbenzoesäure
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
138-140 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
343.4 °F
Flammpunkt (°C)
173 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?