50496-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Agentur
suitable for USP L11
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 3 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 mm × 2.1 mm
Aktive Matrixgruppe
phenylhexyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
90 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)