Merck
503665
Wandhalterung für Druckminderer
Single station, CGA 580
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
Leistungsmerkmale
Single station
Fitting
CGA 580
Allgemeine Beschreibung
Diese Verteiler wurden für eine sichere Wandmontage von Einzelflaschenreglern entwickelt, so daß ein Hantieren des Reglers während des Wechsels der Gasflaschen unnötig wird. Die horizontalen Halterungen sind langlebig aus Edelstahl 304 und sind für die Montage unserer Ein- und Zweistufenregler (nicht enthalten) geeignet.
Komplett mit 30′′ Edelstahlschläuchen, flexiblen Anschlussschlaufen und von Hand anziehbaren CGA-Verbindungsstücken für die kein Schraubenschlüssel erforderlich ist.
Ein flexibler Single-Station-Übergangsverbinder besteht aus einem beweglichen Anschlussschlauch mit einer Halteklammer und einem CGA Anschluss.
Ein flexibler Two-Station-Übergangsverbinder besteht aus zwei beweglichen Anschlussschläuchen an einer Halteklammer und CGA Anschlüssen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)