Merck
501654
Supelco
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasserstoff und Sauerstoff
0.5 % (w/w) each component in nitrogen, cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Qualität
analytical standard
Form
gas
Verpackung
cylinder of 48 L
Hersteller/Markenname
Scott Gas T217-48
Verfügbarkeit
not available in EU
Konzentration
0.5 % (w/w) each component in nitrogen
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyt
Beschreibung
    Carbon dioxide (99.8%)
    Carbon monoxide
    Hydrogen
    Oxygen
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Gas cylinderHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)