Wichtige Dokumente
49142
2,4-D-methylester
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Methyl-(2,4-dichlorphenoxy)-acetat
About This Item
Qualität
analytical standard
Produktlinie
PESTANAL®
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
COC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C9H8Cl2O3/c1-13-9(12)5-14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
HWIGZMADSFQMOI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?