Wichtige Dokumente
47182
o-Tolylaldehyd-2,4-DNPH -Lösung
100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), analytical standard
Synonym(e):
o-Tolylaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon -Lösung
About This Item
Qualität
analytical standard
Analysenzertifikat (CofA)
certificate of analysis is enclosed in each package.
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H12N4O4/c1-10-4-2-3-5-11(10)9-15-16-13-7-6-12(17(19)20)8-14(13)18(21)22/h2-9,16H,1H3/b15-9+
InChIKey
QUIFNJPMGQCNMH-OQLLNIDSSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?