46827-U
Connecticut n-Kohlenwasserstoffmischung
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methylene chloride: carbon disulfide 85:15
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
1000 μg/mL each component in methylene chloride: carbon disulfide 85:15
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Analyt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.