Wichtige Dokumente
442711
Triacontan
analytical standard
About This Item
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 500 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
258-259 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
64-67 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
petroleum
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H62/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
InChIKey
JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?