442292
2,3-Dimethylphenol
analytical standard
Synonym(e):
3-Hydroxy-o-xylol, vic.-o-Xylenol
About This Item
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
4.23 (vs air)
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
217 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
70-73 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1cccc(O)c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
InChIKey
QWBBPBRQALCEIZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?