Wichtige Dokumente
442272
1-Octadecen
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
0.71 (vs air)
Selbstzündungstemp.
482 °F
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
14-16 °C (lit.)
Dichte
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
petroleum
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
InChIKey
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
300.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
149.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?