29860-U
SGE-Nadeln für RN-Spritzen
volume 5 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. × I.D. 51 mm × 0.71 mm × 0.17 mm
About This Item
Materialien
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Kanülengröße
22 ga
Leistungsmerkmale
replacement needles for 5 μL eVol® syringe
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
SGE 036912
Kanüle L × AD × ID
51 mm × 0.71 mm × 0.17 mm
Volumen
5 μL
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)