Merck
29852-U
eVol syringe, 500 μL, without needle
volume 20-500 μL, syringe supplied without needle, pkg of 1 ea
Synonym(e):
eVol® XR Analytical Electronic Syringe
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
glass body
Leistungsmerkmale
syringe supplied without needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 2910025
Volumen
20-500 μL
Rechtliche Hinweise
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)