Merck
2879301-U
Supelco
Split/Splitless, mit ausgespartem S-Bogen
pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115719
NACRES:
SB.54
Verpackung
pkg of 1 ea
L × AD × ID
78.5 mm × 6.3 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
Deactivated glass liner for capillary injection port.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)