Wichtige Dokumente
2878305-U
Inlet-Liner, Split/Splitless-Typ, mittig verjüngtes Design (ungepackt)
pkg of 5 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115719
NACRES:
SB.54
Verpackung
pkg of 5 ea
L × AD × ID
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Allgemeine Beschreibung
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)