Wichtige Dokumente
2877101-U
Inlet-Liner, Split für Thermoquest 8000 und TRACE™, gerade durchgängig, 5mm ID
pkg of 1 ea
About This Item
Beschreibung
Split for ThermoQuest 8000 and TRACE™, straight through
Verpackung
pkg of 1 ea
L × AD × ID
105 mm × 8.0 mm × 5.0 mm
Allgemeine Beschreibung
- Fits Thermo (ThermoQuest 8000 and TRACE)
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)