Direkt zum Inhalt
27435
Polypropylenfläschchen mit begrenztem Volumen, 2,5 ml
O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, thread for 13-425, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Limited Volume Screw Thread Vials
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
natural polypropylene vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
volume
2.5 mL
fitting
thread for 13-425
application(s)
general analytical
General description
Polypropylene vials are available in a wide range of volumes and configurations. Breakage is not an issue with plastic vials, and they are nonreactive with most sample chemistries.
  • Compatible with many solvents.
  • Optimal choice when working with proteins.
  • Ideal for IC applications.
  • Suitable for insert-free microsampling.
  • An excellent choice for storing pH sensitive samples.
  • Economical to purchase
Application
2.5 ml limited volume polypropylene screw cap vial may be used for containing a single seed, in an experimental protocol used for measuring CO2 concentrations in developing soybean seeds.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)