Wichtige Dokumente
2631725
Inlet Liner, for Packed GC (wool packed)
wool packed, pkg of 25 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
Verpackung
pkg of 25 ea
L × AD × ID
112 mm × 6.0 mm × 3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
Deactivated (silanized) glass inlet liner for packed injection ports.
- Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)