Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23 ga
description
Plunger-in-needle syringe
feature
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 000310
needle L × O.D.
70 mm × 0.63 mm
volume
0.5 μL
application(s)
general analytical
General description
Eine kleine Probe von 0,1 μL bleibt in der Nadel.
Application
SGE microvolume syringe may be used in the analysis of short-chain free fatty acids in Swiss Cheese using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) method. It may also be used in analysing halogenated volatile contaminants in beverages and food products using solid-phase microextraction followed by headspace gas chromatographic technique.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SGE Mikrovolumenspritze
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?