Fortfahren mit
23322
Rotameter-Dreifuß
for use with Supelco rotameters (legs have leveling screws, unit has a built-in level)
Synonym(e):
DREIBEINGESTELL-SET
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
compatibility
for use with Supelco rotameters (legs have leveling screws, unit has a built-in level)
General description
Die Kat. Nr. 22322 ist für Supelco Rotameter, Kat. Nrn. 23320-U, 23324, 23325, 23326, geeignet. Mit Nivelierschrauben und eingebauter Wasserwaage.
Die Kat. Nr. 22548 ist für die modularen Rotameter, Kat. Nrn. 22549 und 22550-U, geeignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.093262254922550-U
description
for use with Supelco rotameters (legs have leveling screws, unit has a built-in level)
description
For use with portable MAS-100 family, length 88-250 cm
description
flow rate 6-300 mL/min
description
-
compatibility
for use with Supelco rotameters (legs have leveling screws, unit has a built-in level)
compatibility
for use with Portable Air Samplers
compatibility
-
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rotameter-Dreifuß
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)