Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 4 ea
manufacturer/tradename
Shimadzu 221-15563-91 (OEM)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
General description
Ferrules mit Metall-Spacern für 5mm O.D. Shimadzu-Säulen und Inlet-Liner. Ersetzt die Shimadzu Artikelnummer 221-15563-91.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?