Merck
22948
Supelco
Nullvolumen-Reduzierstück 1/16 auf 1/8 Extern
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Materialien
stainless steel
Verpackung
pkg of 1 ea
Fitting
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)
1/8 in. male Valco for 1/8 in. injector or detector
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)