20984
Tenax® TA
stainless steel TD tube, O.D. × I.D. × L 1/2 in. × 12 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
About This Item
Materialien
stainless steel TD tube
Agentur
EPA TO-1,IP-1B
Beschreibung
Sealed with Glass Storage Container
Leistungsmerkmale
preconditioned
Verpackung
pkg of 1 ea
AD × ID × L
1/2 in. × 12 mm × 7 in.
Matrix
Tenax TA porous polymer
Anwendung(en)
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Tekmar® AEROTrap 6000 models
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)