Direkt zum Inhalt
20396
Säulenschild
engraved
, two straps, pkg of 50 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
SB.54
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 50 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
General description
Für eine dauerhafte Aufzeichnung aller wichtigen chromatographischen Daten. Einfach mit einem Burgess Vibrogravierer oder einem anderen Anreissgerät auszufüllen. Sie können zwischen beschrifteten (bei denen Sie nur die Leerstellen ausfüllen) und leeren (hier können Sie jede gewünschte Information festhalten) Schildchen wählen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Säulenschild
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)