Merck
20078-U
Supelco
Modified BTEXTRAP L, Tekmar® 3000
Synonym(e):
Modified BTEX Trap L
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
NB.21
Anwendung(en)
environmental
Kompatibilität
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Rechtliche Hinweise
BTEXTRAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)