Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 80,20 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122806
Packaging:
pack of 1 ea
€ 80,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington D050-9C16
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
All Worthington cryostorage refrigerators and dewars each comes with a standard lid, so it is not necessary to purchase an additional one. However, many customers buy spare caps/necktube cores in order to modify them so that different kinds of sample storage devices can be suspended into a storage cannister.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Worthington D050-9C16 | manufacturer/tradename Worthington R05K-9C16 | manufacturer/tradename Worthington RS60-9C16 | manufacturer/tradename Worthington RS30-9C16 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington Accessories
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?