Z723967
Hettich® MIKRO 220/220R Zentrifuge
MIKRO 220, AC/DC input 240 V AC
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
Leistungsmerkmale
cooling: no
Hersteller/Markenname
Hettich 2200
H × B × T
313 mm (12.5 in.) × 330 mm (13 in.) × 420 mm (16.5 in.)
Gewicht
21 kg (46 lb)
Kompatibilität
CSA or cTUVus label for Canada (SCC)
Allgemeine Beschreibung
Hinweis: MIKRO 220 und 220R sind leistungsstarke, kompakte Tischzentrifugen für die Verarbeitung von Mikroliterröhrchen mit einem Volumen von 0,2 - 2,0 ml. Des Weiteren kann die gekühlte MIKRO 220R auch Röhrchen mit einem Volumen bis zu 50 ml aufnehmen.
Diese Zentrifugen werden in klinischen Labors sowie in der Genforschung, Virologie, Zytologie und Bakteriologie verwendet. Kapazität, Leistung und Kühlung der MIKRO 220R sind speziell für die Erfüllung der Anforderungen bei der Präparation von Proben für PCR-Anwendungen ausgeführt.
Rotoren und anderes Zentrifugenzubehör sind separat erhältlich.
Diese Zentrifugen werden in klinischen Labors sowie in der Genforschung, Virologie, Zytologie und Bakteriologie verwendet. Kapazität, Leistung und Kühlung der MIKRO 220R sind speziell für die Erfüllung der Anforderungen bei der Präparation von Proben für PCR-Anwendungen ausgeführt.
Rotoren und anderes Zentrifugenzubehör sind separat erhältlich.
- Erhältlich als Version ohne Kühlung (220) und als Version mit Kühlung (220R)
- Nimmt Mikroliterröhrchen mit einem Volumen von 0,2 - 2,0 ml auf (die gekühlte MIKRO 220R nimmt auch Röhrchen mit einem Volumen bis zu 50 ml auf)
- Extrem kurze Anlauf- und Auslaufzeiten, auch bei höheren Rotorgeschwindigkeiten
- Zentrifugenkammer aus Edelstahl
- Elektrischer Deckelverschluss und Schauglas im Deckel
- Folientastur für schnelle Eingabe
- Deckverschluss und Deckelhalt während des Rotorlaufs
- Deckelfallschutz
- Notfreigabe für Deckelverriegelung
- Motorüberhitzungsschutz
- Kammerüberhitzungsschutz (nur MIKRO 220R)
- Unwuchtabschaltung
- Automatische Rotorerkennung
- Leicht austauschbare Rotoren
- 10 Programmspeicher
Rotoren und anderes Zentrifugenzubehör sind separat erhältlich.
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)