Z637505
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 30 mm, stem O.D. × L 2 mm × 25 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Hersteller/Markenname
BRAND 147000
Schaft AD × L
2 mm × 25 mm
Oberteil Durchm.
30 mm
Sonstige Hinweise
BR147000 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)