Z374601
Eppendorf® Combitips® Plus
maximum volume 1.0 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030 069.234
Eppendorf® 022266209
Maximales Volumen
1.0 mL
Allgemeine Beschreibung
Snaps securely into Multipette pipette. Tips are not autoclavable.
Rechtliche Hinweise
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)