Z352543
Glass plates for Sigma-Aldrich® sequencing units
size 20 cm × 42 cm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105600
NACRES:
NB.22
Größe
20 cm × 42 cm
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sets include one rectangular and one notched plate.
Rechtliche Hinweise
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)