Merck
Z333425
BRAND® BIO-CERT® filter tips, Tip-Set S, sterile
volume range 2-20 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
Materialien
colorless
colorless tip
Sterilität
(autoclavable at 121 °C)
sterile
Leistungsmerkmale
ATP free
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
Verpackung
pack of 96 ea (Racked)
Hersteller/Markenname
BRAND 712122
Maximales Volumen
20 μL
Volumenbereich
2-20 μL
Allgemeine Beschreibung
Beim Autoklavieren kein Verrutschen des Filters.Bio-cert®Filterspitzen sind steril, frei von Endotoxinen, DNA, RNase und ATP. Lieferung mit Analysenzertifikat.
Inhalte: gefüllte sterile Tip-Box N und Bio-cert Filtertips in Tip-Rack S Nachfüllpackungen.
Rechtliche Hinweise
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)